Learn More
OHAUS™ Balanzas analíticas Adventurer™
Código de producto. 15395033 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
120 g
220 g
320 g
Modelo:
AX124
AX124/E
AX124M
AX224
AX224/E
AX224M
AX324
AX324M
Calibración:
Externo
Interno
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacidad Modelo Calibración Packungsgröße
15395033 120 g AX124 Interno cada uno
15305043 120 g AX124/E Externo cada uno
15315043 120 g AX124M Interno cada uno
15355043 320 g AX324 Interno 1 PCS
15365043 320 g AX324M Interno cada uno
15325043 220 g AX224 Interno cada uno
15335043 220 g AX224/E Externo cada uno
15345043 220 g AX224M Interno 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15395033 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30122610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3445.00€
    3080.00€ / paquete de 1
    Ahorro 365.00€
    10% Descuento
Alle Werbeaktionen anzeigen
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Adventurer™ La balanza analítica es una balanza intuitiva diseñada para el pesaje rutinario.
Balanzas intuitivas diseñadas para pesaje de rutina:
Logrando el equilibrio ideal entre características innovadoras y capacidades de pesaje funcionales y sencillas, el OHAUS Adventurer incorpora todas las aplicaciones necesarias para las actividades rutinarias de pesaje y medición. Con una pantalla táctil a color, gestión de usuarios de tres niveles para cumplir con las capacidades de cumplimiento de GLP/GMP, dos USB puertos y mucho más, Adventurer es la balanza más completa de su clase.
Las características únicas incluyen:
  • Las balanzas Adventurer cuentan con una pantalla táctil a color, una interfaz de usuario basada en íconos y un diseño ergonómico, lo que las hace fáciles de configurar y usar.
  • Características como modos de pesaje especializados, múltiples opciones de conectividad y AutoCal™ Proporciona versatilidad y flexibilidad para una variedad de aplicaciones.
  • La construcción duradera, las grandes superficies de pesaje, el diseño de protección contra corrientes de aire que ahorra espacio y la cubierta de uso completa de la carcasa permiten el uso en entornos de laboratorio, educativos e industriales.
La estabilidad, la precisión y el funcionamiento rápido garantizan resultados de pesaje óptimos en tareas de pesaje rutinarias:
Rendimiento de pesaje:
  • Proporciona resultados de pesaje estables y fiables para las tareas de pesaje rutinarias.
Tiempo de estabilización:
  • El rápido tiempo de estabilización del Adventurer mejora la productividad en el laboratorio.
Calibración:
  • AutoCal™ —Algunos modelos seleccionados cuentan con la OHAUS Sistema automático de calibración interna que realiza el mantenimiento rutinario calibrando la balanza diariamente.
  • Calibración externa— Calibración tradicional en la que el operador calibra manualmente la balanza con el valor de peso de calibración elegido para garantizar la precisión disponible en todos los modelos.
La pantalla táctil a color ofrece un funcionamiento fácil y rápido de las aplicaciones Adventurer:
  • Opere y acceda a nueve modos de aplicación Adventurer y abundantes funciones que eliminan la necesidad de realizar varios cálculos manuales a través de la moderna pantalla táctil a color.
  • Los operadores pueden usar guantes de laboratorio mientras utilizan la pantalla táctil, eliminando las molestias y los riesgos asociados con ponerse y quitarse los guantes constantemente.
  • Además de la pantalla táctil, Adventurer también tiene seis teclas mecánicas que proporcionan retroalimentación táctil y permiten al operador realizar operaciones repetitivas como tara, cero, calibración e impresión.
Equipado con la conectividad y características funcionales requeridas en los laboratorios:
Dual USB Puertos:
  • Un frente USB El puerto host es de fácil acceso y permite cargar datos de la balanza a una unidad flash de forma sencilla sin tener que buscar en la parte posterior ni mover la balanza.
  • Un segundo USB El dispositivo se encuentra en la parte posterior de la balanza y puede utilizarse para conectar la balanza a un PC.
  • Las opciones de conectividad ayudan a cumplir con los requisitos de trazabilidad en instalaciones tradicionales.
Función de impresión de etiquetas:
  • Fácil de vincular con la impresora Zebra y tiene una plantilla de impresión de etiquetas incorporada.
Perfiles de equilibrio:
  • La función de clonación le permite guardar la configuración del usuario y de la aplicación en un USB Unidad flash que se puede utilizar fácilmente para configurar saldos de Adventurer adicionales.
Indicación de peso de muestra mínimo por debajo:
  • Al utilizar la función de peso mínimo, la pantalla indica claramente que el peso de muestra actual está por debajo del límite mínimo definido.
  • Simplemente aumente el peso de su muestra para asegurarse de que sus resultados estén a la altura de sus estándares.
Protector contra corrientes de aire que ahorra espacio y está diseñado para mejorar la experiencia del usuario y la accesibilidad:
  • Las puertas del cortacorrientes están construidas con dos paneles de vidrio, lo que reduce el espacio necesario en la mesa del laboratorio cuando las puertas están abiertas.
  • La amplia entrada de la puerta proporciona acceso sin obstrucciones y permite colocar fácilmente recipientes de pesaje más grandes sobre el plato, lo que reduce la posibilidad de derrames accidentales.
  • Fácil de mantener limpio para garantizar un espacio de trabajo seguro minimizando la contaminación.
Funciones de ahorro de energía:
  • El Adventurer está diseñado con varias funciones de ahorro de energía que ayudan a reducir el impacto ambiental.
  • Estos incluyen controles de brillo y apagado automático.
La función de gestión de usuarios garantiza la seguridad y la trazabilidad de los datos:
  • La función de gestión de usuarios de 3 niveles garantiza la seguridad de los datos y los requisitos de trazabilidad de los datos.
  • Un administrador, dos supervisores y 10 usuarios tienen accesibilidad preestablecida en el software.
Reloj de tiempo real con datos GLP/GMP:
  • Una función de reloj en tiempo real mantiene la hora exacta incluso durante un corte de energía.
  • GLP La capacidad de datos tiene la capacidad de registrar el nombre de la muestra, los nombres del proyecto y las identificaciones de saldo para ayudar a cumplir con los requisitos de trazabilidad y cumplimiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Calibración Interno
Certificaciones/conformidad Metrología: OIML R76, EN 45501 (Clase I, nmáx 320000, Clase II, nmáx 52000), Seguridad del producto: EN 61010-1, IEC 61010-1, Compatibilidad electromagnética: IEC 61326-1, EN 61326-1 (Emisiones Clase B, Requisitos Industriales de Inmunidad), Cumple con GLP/GMP
Tipo de conexión RS232, USB Anfitrión, USB Dispositivo
Descripción Balanza analítica AX124
Capacidad 120 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil en color
Legibilidad 0,1 mg
Visualizar cotas 109 mm
Rango de humedad 80% para temperaturas de hasta 30°C
Incluye AC Adaptador
Idiomas Alemán, chino, coreano, francés, inglés (US), italiano, japonés, polaco, portugués (BR), español (MX), English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Brazilian Portuguese, Spanish (MX)
Linealidad ±0,0002 gramos
Material Base de metal, carcasa superior de ABS, bandeja de acero inoxidable
Tiempo de medición 3 s
Peso mín. de la muestra 0,20 g
Modelo AX124
Repetibilidad ±0,0001 g
Desviación de sensibilidad 2 ppm/ °C
Tiempo de estabilización 3 s
Intervalo de temperatura (imperial) 50°F a 86°F
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 30°C
Carga de prueba 100 g, OIML E2 o ASTM CL 1
Tipo Balanza analítica
Garantía 2 años
Modos de pesaje Pesaje (17 unidades + unidad personalizada), conteo de piezas, pesaje porcentual, control de peso, pesaje de animales/dinámico, totalización/estadísticas, formulación, determinación de densidad, retención de pantalla, impresión de lotes
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 354 x 230 x 340 mm
Longitud (imperial) 13,93 in
Longitud (métrico) 354 mm
Anchura (imperial) 230 mm
Anchura (métrico) 230 mm
Altura (imperial) 13,4 in
Altura de la cámara (imperial) 9,1 in
Altura (métrico) 340 mm
Altura de la cámara (métrico) 230 mm
Fondo (imperial) 13,9 in
Fondo de la cámara (imperial) 7,3 in
Fondo (métrico) 354 mm
Fondo de la cámara (métrico) 186 mm
Diámetro de la cubeta exterior (imperial) 3,5 in
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 90 mm
Peso (imperial) 11.9 lb.
Peso (métrico) 5,1 kg
Peso con embalaje (métrico) 7,8 kg
Requisitos eléctricos AC Entrada del adaptador: 100/240 V, 0,3 A, 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Amperaje Entrada del adaptador de CA: 0,3 A, salida del adaptador de CA: 0.84A
Frecuencia AC Entrada del adaptador: 50/60 Hz
Legal for Trade No
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.