Learn More
MAPA Professional AdvanTech Guante de Entorno Crítico 517
Código de producto. 31749201
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
1 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
31749201 10 1 par
31749197 6 1 par
31749187 7 1 par
31749200 8 1 par
31749189 9 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 31749201 Proveedor MAPA Professional N.º de proveedor 34517030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.61€
    3.92€ / 1 pares
    Ahorro 1.69€
    30% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Un guante ambiental tripolímero crítico, exclusivo que ofrece un 100% de confort con una resistencia mecánica y química óptima.
  • Proceso de fabricación que garantiza el control de un nivel muy bajo de contaminantes: contenido de partículas, residuos no volátiles, extractibles - Lavado, controlado y envasado en una ISO sala de 5 habitaciones, libre de silicona para evitar rastros, defectos en chapa metálica y vidrio antes de pintar.
  • Puño ancho para doble guante
  • Material del recubrimiento: Textura de agarre - Nitrilo, látex, neopreno - Sin polvo
  • Perímetro de la norma alimentaria: EE. UU. (FDA)
  • Riesgos: Líquido - Químico
  • Longitud (mm): 360
  • Grosor (mm): 0,50
  • Color principal: Beige
  • ISO CUT Nivel: X
  • Clase 100 (ISO 5) Compatible
  • Excelente resistencia y fuerte protección química contra varios productos químicos: fórmula exclusiva Trionic hecha de una mezcla de látex natural, neopreno y nitrilo, hipoalergénica.
  • NORMAS:
    • Categoría 3
    • EN374 : Tipo B - KST
    • EN 388: 1110X
Especificaciones
Chlorinated Sí
Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL Ninguno
Color Verde
Desechables Reutilizables
Acabado exterior Patrón de agarre
Finger Thickness (Metric) 0.50 mm
Hand Derecha
Latex Free No
Material Tripolímero
Palm Thickness (Metric) 0.50 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes para entornos controlados
Tamaño 10
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0.50 mm
Tipo de empaquetado Bolsas individuales
Longitud (métrico) 36 cm