Descripción
- Soporte de filtración a presión de acero inoxidable 304 para filtro de 142 mm
- Los soportes son esterilizables en autoclave con una membrana de filtración, que está sellada con una tuerca de mariposa extraíble
- Todos los soportes tienen ventilación para aliviar la presión
- Los soportes tienen juntas de PTFE, juntas tóricas de silicona y pantallas de soporte de acero inoxidable fotograbado con revestimiento de PTFE (el modelo 02926-50 tiene una pantalla de soporte 304 SS) para evitar que se adhieran las membranas de nitrocelulosa
Especificaciones
Especificaciones
| Conectores | NPT de 1,91 cm (3/4 pulg.) a 11 mm de DI (adaptador incluido) |
| Material | Acero inoxidable (304) |
| Área de filtración | 113 cm2 |
| Presión máxima | 7 bar |
| Altura (imperial) | 16,75 in |
| Altura (métrico) | 42,55 cm |
| Diámetro interior (métrico) | Filtro: 142mm |
| Para utilizar con (equipo) | Filtro de 142 mm |