Learn More
Advantame, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | >95% (HPLC) |
| Formato | Neat |
| Fórmula molecular | C24H30N2O7 |
| Peso molecular | 458.5 |
| Clave InChI | YTKBWWKAVMSYHE-OALUTQOASA-N |
| SMILES | COC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NCCCC1=CC(O)=C(OC)C=C1 |
| Nombre IUPAC | (3S)-3-{[3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)propyl]amino}-3-{[(2S)-1-methoxy-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]carbamoyl}propanoic acid |
| Cantidad | 10 mg |
| Peso molecular (g/mol) | 458.51 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |