Learn More
Gardner Denver Welch™ Kit de estufa de vacío avanzado para bombas de paletas giratorias DN 16/DN 25
Tienda Welch Ilmvac ProductosDescripción
El kit de estufa de vacío avanzado incluye:
- Manguera de vacío de goma rojo de 2,5 m, 8 mm de diámetro interior, 5 mm de grosor de pared
- Adaptador de brida KF16
- Adaptador de brida KF25
- Boquilla de manguera para rosca G1/4
- Filtro de partículas en línea
- Elemento de filtro de repuesto
- Abrazaderas y anillos de centrado
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Bomba de paletas giratorias DN 16/DN 25 |
| Línea de productos | Kit de estufa de vacío avanzado |