Learn More
Advanced Instruments Estándares de calibración de osmómetro de Advanced Instruments
Descripción
Calibration standards for use with Advanced osmometers
- Range from 50 to 3000 mOsm/kg
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Clear |
| Contenido y almacenamiento | Room Temperature |
| Concentración | 850 mOsm/kg |
| Para utilizar con (equipo) | Osmómetros 2020, 3300 y 3320 |
| Tipo | Osmometer Calibration Standard |
| Incluye | Sodium Chloride 0.15% to 9.5%, 2-Hydroxybiphenyl Sodium Salt Tetrahydrate <0.1% |
| Indicaciones | Osmometer instrument calibration and quality control |
| Cantidad | 10 x 2 mL |
| Formulario | Liquid |