Learn More
Fisherbrand™ 150 - Termostato avanzado y baño de agitación con bomba integrada y baño de acero inoxidable
Código de producto. 17235576 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
12 L
18 L
26 L
38 L
Dimensiones interiores (F x An x Al):
300 x 150 x 150 mm
325 x 300 x 150 mm
505 x 300 x 150 mm
505 x 300 x 200 mm
690 x 300 x 200 mm
Intervalo de temperatura:
5° C a 150° C
De 15 °C a 150 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones interiores (F x An x Al) Intervalo de temperatura Tamaño de la unidad
17235576 5 L 300 x 150 x 150 mm De 15 °C a 150 °C cada uno
17295566 12 L 325 x 300 x 150 mm 5° C a 150° C cada uno
17205576 18 L 505 x 300 x 150 mm 5° C a 150° C cada uno
17215576 26 L 505 x 300 x 200 mm 5° C a 150° C cada uno
17225576 38 L 690 x 300 x 200 mm 5° C a 150° C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17235576
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
El termostato digital avanzado ofrece una gran estabilidad y control de la temperatura para aplicaciones exigentes.
  • Proporciona un rendimiento ideal para aplicaciones rutinarias y sofisticadas que requieren un control preciso de la temperatura hasta un máximo de 150° C.
  • Modelo disponible con o sin abrazadera en T para uso independiente de prácticamente cualquier tanque de lados verticales.
  • Estabilidad:± 0,01° C/Uniformidad:± 0,05° C
  • Potente bomba integral para la circulación de líquidos externos
  • Pantalla grande y brillante a todo color con una selección de 5 idiomas
  • Detección de líquido bajo (interruptor de flotador)
  • Desconexión por exceso de temperatura ajustable
  • Calibración de usuario de 5 puntos
  • Fácil de programar a través de la interfaz o de forma remota a través de un PC/portátil con el software del usuario
  • Sonda remota opcional
  • Otros accesorios, como tapas, rejillas y refrigeradores de inmersión, se venden por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1,3 gal
Capacidad (métrico) 5 L
Tipo de condensador Refrigerada por aire
Capacidad de refrigeración -10° C (con enfriador de inmersión)
Caudal 18/ l/min
Intervalo de temperatura De 15 °C a 150 °C
Tipo Baño de circulación calefactado con baño abierto
Material Acero inoxidable
Garantía 3 años
Dimensiones interiores (F x An x Al) 300 x 150 x 150 mm
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50/60 Hz