Learn More
Mecmesin™ Dinamómetro avanzado
Código de producto. 11937979
Encompass
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2500 N
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11937979 2500 N cada uno
1 options
Código de producto. 11937979 Proveedor Mecmesin™ N.º de proveedor 850421
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El dinamómetro avanzado (AFG) es el instrumento digital más versátil y completo.
Debido a la creciente demanda de mejora de la calidad, resistencia y facilidad de uso de todos los productos, existe una creciente necesidad de realizar más pruebas físicas durante los procesos de fabricación. El dinamómetro avanzado (AFG) es un potente instrumento repleto de características innovadoras diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de pruebas de tensión y compresión.
El AFG ofrece funciones de prueba mejoradas y capacidades de análisis de datos:
  • Modo Máx y primer pico: identifica los puntos de carga críticos de la prueba
  • Rápida velocidad de adquisición de datos: captura lecturas de ruptura-fuerza con precisión
  • Alarmas sonoras y visuales de aprobado/rechazado: avisa a los operadores inmediatamente cuando hacen pruebas
  • Advertencia de sobrecarga con barra de tendencia: para minimizar los daños accidentales a la célula de carga
  • Almacenamiento integrado para 500 lecturas: prueba rápida en el momento y descarga de resultados más tarde
  • Transferencia de datos a través de RS232, digimática o analógica: datos de salida a PC o impresora para análisis adicionales
  • Capacidad de conexión a célula de carga y sensores de par de torsión externos: se convierte en un indicador versátil para muchas aplicaciones diferentes
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2500 N
Altura (métrico) 201 mm
Anchura (métrico) 70 mm
Peso (métrico) 650 g