Learn More
Brannan Termómetro Industrial Infrarrojo Avanzado de Doble Láser
Código de producto. 31810749
Cambiar vista
Click to view available options
Temperatura máxima:
1050 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Temperatura máxima Tamaño de la unidad
31810749 1050 °C cada uno
1 options
Código de producto. 31810749 Proveedor Brannan N.º de proveedor 38/706/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.11€
    178.28€ / paquete de 1
    Ahorro 115.83€
    39% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Termómetro láser doble infrarrojo de alta especificación
  • Termómetro láser infrarrojo dual avanzado con medición infrarroja precisa utilizando punteros láser integrados y capacidades de entrada tipo K
  • Medición precisa de temperatura de entrada IR y K-Type
  • Rango de temperatura de -50 a +1050 °C
  • Selección automática de rango, función de retención de datos y apagado
  • Punteros láser duales integrados
  • Alarma ajustable de alta/baja
  • Récord máxima/min/dif/promedio
  • Bloqueo del gatillo
  • Gran LCD retroiluminada
  • Incluye un cable de termómetro de una pieza
  • Suministrado con certificado de calibración de 3 puntos
  • Suministrado con bolsa protectora
Especificaciones
Desechables Reutilizables
Tipo de producto Termómetro de infrarrojos
Temperatura máx. (imperial) 1922 °F
Temperatura máxima 1050 °C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) 50 °C
Calibrated Calibrado de fábrica
Pantalla LCD digital
Clasificación IP Ninguno