Learn More
Grant Instruments™ Baño de circulación de calentamiento de serie TX150, depósito de acero inoxidable
Descrizione
- Estabilidad ±0,01 º°C
- Pantalla grande y brillante a todo color
- Pantalla de inicio con iconos a través de un dial y dos botones de función
- Programación/perfiles de temperatura (TX150, 1 programa con 30 segmentos)
- Modelo disponible con/sin abrazadera (T-Clamp)
- Detección de líquido bajo (interruptor de flotador)
- Calibración del usuario de 5 puntos
- Dial de temperatura ajustable por el usuario
- Calibración del usuario de 5 puntos
Specifica
Specifica
| Intervalo de temperatura | De -15 °C a +200 °C |
| Incluye | Incluye calentador/agitador de inmersión TX150 con baño ST38 |
| Material | Acero inoxidable |
| Anchura (métrico) interior | 300 mm |
| Altura (métrico) interior | 200 mm |
| Fondo interior (métrico) | 690 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?