Learn More
Grant Instruments™ Baño de circulación de calentamiento de serie TX150, depósito de acero inoxidable
Código de producto. 12757839
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo interior (métrico):
300 mm
325 mm
505 mm
690 mm
Altura (métrico) interior:
150 mm
200 mm
Anchura (métrico) interior:
150 mm
300 mm
Intervalo de temperatura:
De -15 °C a +200 °C
De 0 °C a 200 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fondo interior (métrico) Altura (métrico) interior Anchura (métrico) interior Intervalo de temperatura unitSize
12757839 505 mm 150 mm 300 mm De 0 °C a 200 °C cada uno
12747839 325 mm 150 mm 300 mm De 0 °C a 200 °C cada uno
12737839 300 mm 150 mm 150 mm De 0 °C a 200 °C cada uno
12767839 505 mm 200 mm 300 mm De -15 °C a +200 °C cada uno
12777839 690 mm 200 mm 300 mm De -15 °C a +200 °C 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12757839 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor TX150ST18
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Provides outstanding performance for routine and sophisticated applications requiring accurate temperature control up to a maximum of 150°C. Grant Instruments™ Optima™ TX150 Series Digital Heated Circulating Bath, Stainless Steel Tank combines the powerful and versatile Grant Optima™ TX150 digital heating circulator with a choice of five stainless steel (ST) tanks with different capacities.
  • Estabilidad ±0,01 º°C
  • Pantalla grande y brillante a todo color
  • Pantalla de inicio con iconos a través de un dial y dos botones de función
  • Programación/perfiles de temperatura (TX150, 1 programa con 30 segmentos)
  • Modelo disponible con/sin abrazadera (T-Clamp)
  • Detección de líquido bajo (interruptor de flotador)
  • Calibración del usuario de 5 puntos
  • Dial de temperatura ajustable por el usuario
  • Calibración del usuario de 5 puntos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de temperatura De 0 °C a 200 °C
Incluye Incluye calentador/agitador de inmersión TX150 con baño ST18
Material Acero inoxidable
Anchura (métrico) interior 300 mm
Altura (métrico) interior 150 mm
Fondo interior (métrico) 505 mm