Learn More
Fisherbrand™ 200 - Circulador calefactado digital programable avanzado
Código de producto. 17245576 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
220/240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
17245576 220/240 V cada uno
1 options
Código de producto. 17245576
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-02-2027
Proporciona un rendimiento excepcional para aplicaciones que requieren un control de temperatura preciso hasta un máximo de 200 °C. El circulador calentado incluye una potente bomba integral para aplicaciones externas. Se puede combinar con un enfriador de inmersión para temperaturas inferiores a la ambiente hasta un mínimo de -10 °C.
  • La pantalla TFT QVGA a todo color muestra claramente las temperaturas reales y configuradas, la velocidad de la bomba e íconos de estado claros.
  • Sondas externas opcionales para monitorizar y controlar la temperatura de cargas remotas
  • Los intuitivos iconos y menús de pantalla permiten una configuración rápida y precisa
  • USB y la interfaz RS232 permite la conexión a una PC o computadora portátil para programación o registro de datos
  • Funciones automatizadas de control y perfil de temperatura fáciles de configurar
  • Puede almacenar hasta 10 programas que contienen 100 segmentos
  • Potente bomba integral con caudal variable multietapa, caudal máximo 22 L/min.
  • Calibración de usuario de 5 puntos para una precisión óptima
  • Desconexión de sobrecalentamiento ajustable
  • Configuración variable de alarma de temperatura alta y baja con configuración para conmutar un relé
  • 5 opciones de idioma
  • Software de PC para configuración de programas, registro de datos y gráficos en tiempo real
  • Rango máximo de enfriamiento y calentamiento (dependiendo del tamaño del tanque): -15° hasta +200 °C
  • Estabilidad: ±0,01 °C
  • Otros accesorios, incluidas tapas, rejillas y enfriadores de inmersión, se venden por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura ambiente +5 °C (si el baño es mayor a 5 L), +°15 C (para baños de 5 L)
Tipo de condensador Refrigerada por aire
Capacidad de refrigeración -15° C (con enfriador de inmersión)
Caudal 16 a 22 L/min.
Intervalo de temperatura -50°C a +200°C
Tipo Baño de circulación de alta temperatura
Pantalla A color TFT QVGA
Material Acero inoxidable
Presión máxima 530 mbar
Garantía 3 años
Peso (imperial) 5.7 lb.
Peso (métrico) 2.6 kg
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50/60 Hz