Learn More
Grant Instruments™ Recirculador de filtro de aire avanzado, 2 lámparas
Código de producto. 17775149
Cambiar vista
Click to view available options
Enchufe británico
Código de producto.
17775149 Enchufe británico
1 options
Código de producto. 17775149 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor UVRMi UK
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Limpiador-recirculador UV potente/eficaz. Dos lámparas UV que proporcionan desinfección del aire en hospitales, laboratorios de investigación y clínicas. El limpiador-recirculador de flujo de aire UV consta de 2 lámparas UV germicidas, un grupo de ventiladores equipado con filtros de polvo y una , unidad de control contenida en una cámara de paso de flujo.
La superficie del espejo interior de la cámara recirculadora refleja los rayos ultravioleta, aumentando así la densidad de la radiación UV y mejorando el efecto de desinfección.
  • Dos lámparas UV
  • Protección total del usuario contra la radiación UV directa;
  • Dos modos de funcionamiento: tiempo corto (bajo control de temporizador) y funcionamiento continuo
  • La unidad de control digital permite el seguimiento del tiempo de funcionamiento general de la lámpara UV
  • Temporizador de 1 min a 24 horas/sin parar
Fijación de los recirculadores:
  • Fijación cómoda en paredes (estándar)
  • Montura en un trípode móvil (opcional)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Filter Efficiency 18 mW/cm2/s, 14 m3/hora
Incluye 2 lámparas
Montaje UVR-S
Tipo de producto Limpiador-recirculador de flujo de aire UV