Learn More
Grant Instruments™ Recirculador de filtro de aire avanzado, 2 lámparas
Descripción
La superficie del espejo interior de la cámara recirculadora refleja los rayos ultravioleta, aumentando así la densidad de la radiación UV y mejorando el efecto de desinfección.
- Dos lámparas UV
- Protección total del usuario contra la radiación UV directa;
- Dos modos de funcionamiento: tiempo corto (bajo control de temporizador) y funcionamiento continuo
- La unidad de control digital permite el seguimiento del tiempo de funcionamiento general de la lámpara UV
- Temporizador de 1 min a 24 horas/sin parar
Fijación de los recirculadores:
- Fijación cómoda en paredes (estándar)
- Montura en un trípode móvil (opcional)
Especificaciones
Especificaciones
| Filter Efficiency | 18 mW/cm2/s, 14 m3/hora |
| Incluye | 2 lámparas |
| Montaje | UVR-S |
| Tipo de producto | Limpiador-recirculador de flujo de aire UV |