Learn More
Tocris Bioscience™ ADU-S100 disodium salt
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30000423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
73,5 μg
Tamaño de la unidad:
73.50 microgramo
30000423 73,5 μg 73.50 microgramo
1 options
Código de producto. 30000423 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7706/73.5U
STING agonist
ADU-S100 disodium salt is a STING agonist. It induces CD8+ T-cell mediated antitumor immunity in a rat esophageal adenocarcinoma model. In mouse tumor models, the compound induces tumor regression and a potent antitumor immune response. ADU-S100 disodium salt induces phosphorylation of TBK1 and IRF3 in murine bone marrow macrophages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [P(R)]-5'-O-[(R)-Hydroxymercaptophosphinyl]-P-thioadenylyl-(2'→5')-adenosine cyclic nucleotide disodium
CAS 1638750-95-4
Cantidad 73,5 μg
Objetivo STING Agonists
Fórmula molecular C20H22N10Na2O10P2S2
Pureza 95%