Learn More
ADU-S100 ammonium salt, MedChemExpress
Descripción
ADU-S100 ammonium salt (MIW815 ammonium salt), an activator of stimulator of interferon genes (STING), leads to potent and systemic tumor regression and immunity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ADU-S100 ammonium salt |
| CAS | 1638750-96-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H30N12O10P2S2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | MIW815 ammonium saltML RR-S2 CDA ammonium salt |
| Información de solubilidad | DMSO : 15 mg/mL (20.70 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 0.5 mg/mL (0.69 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | OC1([H])[C@](O[P@](S)(OC[C@](O[C@@H](N2C3=NC=NC(N)=C3N=C2)[C@@H]4O)([H])[C@@]4([H])O5)=O)([H])[C@H](N6C7=NC=NC(N)=C7N=C6)O[C@]1([H])CO[P@]5(S)=O.N.N |
| Peso molecular (g/mol) | 724.6 |
| Mostrar más |