Learn More
Adriforant hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16497848
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497848 10 mg 10 miligramos
16497666 100 mg 100 miligramos
16483797 50 mg 50 miligramos
16430318 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497848 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19705B
MedChemExpress Adriforant hydrochloride (PF-3893787 hydrochloride) is a novel histamine H4 receptor antagonist binding affinity (Ki=2.4 nM) and is also a functional (Ki=1.56 nM) antagonist.
Adriforant hydrochloride (PF-3893787 hydrochloride) is a novel histamine H4 receptor antagonist binding affinity (Ki=2.4 nM) and is also a functional (Ki=1.56 nM) antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adriforant hydrochloride
Forma física Solid
CAS 2096455-90-0
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H25Cl3N6
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo PF-3893787 hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (269.01 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (224.16 mM)
SMILES NC1=NC(N2C[C@H](NC)CC2)=CC(NCC3CC3)=N1.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 371.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.74
Porcentaje de pureza 98.0%