Learn More
MedChemExpress Adrenorphin
Specifications
Specifications
| Pureza | 95.15% |
| CAS | 88377-68-8 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 984.18 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (50.80 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | Metorphamide |