Learn More
MedChemExpress Adrenomedullin (AM) (22-52), human
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.78% |
| CAS | 159899-65-7 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 3576.04 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Sinónimo | 22-52-Adrenomedullin (human) |