Learn More
MedChemExpress Adrenomedullin (AM) (13-52), human
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 154765-05-6 |
| Contenido y almacenamiento | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 4533.1 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |