Learn More
MedChemExpress Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) (4-10), human
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.49% |
| CAS | 4037-01-8 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Peso molecular | 962.09 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (25.99 mM∣Need ultrasonic) |