Learn More
MedChemExpress Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) (1-39), rat TFA
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.11% |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Peso molecular | 4696.18 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 100 mg/mL (21.29 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | ACTH (1-39) (mouse, rat) TFA |