Learn More
MedChemExpress Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) (1-39), human
Código de producto. 16492038
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16492038 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16492038 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP1211
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) (1-39), human is a melanocortin receptor agonist.
Especificaciones
Pureza 98.07%
CAS 12279-41-3
Contenido y almacenamiento Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Peso molecular 4541.14 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 5 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (11.01 mM)
Sinónimo 1-39-Corticotropin (human)