Learn More
MedChemExpress Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) (1-39), human
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.07% |
| CAS | 12279-41-3 |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Peso molecular | 4541.14 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : ≥ 50 mg/mL (11.01 mM) |
| Sinónimo | 1-39-Corticotropin (human) |