Learn More
MedChemExpress Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) (1-39), human(TFA)
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.28% |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Peso molecular | 4655.16 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Sinónimo | 1-39-Corticotropin (human)(TFA) |