Learn More
MedChemExpress Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) (1-10), human
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.53% |
| CAS | 2791-05-1 |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Peso molecular | 1299.41 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 250 mg/mL (192.40 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (0.77 mM∣Need ultrasonic) |