Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adrenocorticotropic Hormone (18-39), human
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Store at -20°C |
| Formato | Solid |
| Fórmula molecular | C112H165N27O36 |
| Número MDL | MFCD00076159 |
| Clave InChI | ZYDMZKPAPSZILB-XDGGXQJNSA-N |
| SMILES | CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](NC(=O)C1CCCN1C(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)C(C)C)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O |
| Nombre IUPAC | (4S)-4-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-{2-[(2S)-2-{[(2S)-1-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-6-amino-2-[(2S)-2-({1-[(2S)-2-amino-5-carbamimidamidopentanoyl]pyrrolidin-2-yl}formamido)-3-methylbutanamido]hexanamido]-3-methylbutanamido]-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]pyrrolidin-2-yl]formamido}-3-carbamoylpropanamido]acetamido}propanamido]-4-carboxybutanamido]-3-carboxypropanamido]-4-carboxybutanamido]-3-hydroxypropanamido]propanamido]-4-{[(1S)-1-{[(2S)-1-[(2S)-2-{[(1S)-1-{[(1S)-3-carboxy-1-{[(1S)-1-carboxy-2-phenylethyl]carbamoyl}propyl]carbamoyl}-3-methylbutyl]carbamoyl}pyrrolidin-1-yl]-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]carbamoyl}ethyl]carbamoyl}butanoic acid |
| Cantidad | 1 mg |
| Peso molecular (g/mol) | 2465.71 |