Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adrenocorticotropic Hormone (1-39), human
Código de producto. 15407899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15407899 0.5 mg 0.50 miligramo
15417899 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15407899 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66508.!D
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12279-41-3
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Formato Solid
Fórmula molecular C207H308N56O58S
Clave InChI IDLFZVILOHSSID-UHFFFAOYNA-N
SMILES CSCCC(NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)C(N)CO)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CC1=CNC=N1)C(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(=O)NCC(=O)NC(CCCCN)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NCC(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(CC1=CC=C(O)C=C1)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NCC(=O)NC(C)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(C)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(C)C(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Nombre IUPAC 4-({1-[(1-{[1-({1-[({[6-amino-1-(2-{[1-({[(5-amino-1-{[5-amino-1-({1-[(1-{2-[(1-{[5-amino-1-({1-[(1-{2-[(2-carbamoyl-1-{[({1-[(3-carboxy-1-{[2-carboxy-1-({3-carboxy-1-[(1-{[1-({3-carboxy-1-[(1-{[1-(2-{[1-({3-carboxy-1-[(1-carboxy-2-phenylethyl)carbamoyl]propyl}carbamoyl)-3-methylbutyl]carbamoyl}pyrrolidin-1-yl)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]carbamoyl}ethyl)carbamoyl]propyl}carbamoyl)ethyl]carbamoyl}-2-hydroxyethyl)carbamoyl]propyl}carbamoyl)ethyl]carbamoyl}propyl)carbamoyl]ethyl}carbamoyl)methyl]carbamoyl}ethyl)carbamoyl]pyrrolidin-1-yl}-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl]-2-methylpropyl}carbamoyl)pentyl]carbamoyl}-2-methylpropyl)carbamoyl]pyrrolidin-1-yl}-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-yl)carbamoyl]-4-carbamimidamidobutyl}carbamoyl)pentyl]carbamoyl}pentyl)carbamoyl]methyl}carbamoyl)-2-methylpropyl]carbamoyl}pyrrolidin-1-yl)-1-oxohexan-2-yl]carbamoyl}methyl)carbamoyl]-2-(1H-indol-3-yl)ethyl}carbamoyl)-4-carbamimidamidobutyl]carbamoyl}-2-phenylethyl)carbamoyl]-2-(1H-imidazol-4-yl)ethyl}carbamoyl)-4-(2-{2-[2-(2-amino-3-hydroxypropanamido)-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido]-3-hydroxypropanamido}-4-(methylsulfanyl)butanamido)butanoic acid
Cantidad 0.5 mg
Peso molecular (g/mol) 4541.14