Learn More
Adrenalona, TRC
Código de producto. 30011514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011514 100 mg 100 miligramos
30004527 10 g 10 g
30006158 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011514 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA305095100MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-45-6
Fórmula molecular C9 H11 N O3
Peso molecular (g/mol) 181.19
Sinónimo Ethanone, 1-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)-, Acetophenone, 3',4'-dihydroxy-2-(methylamino)- (7CI,8CI), Adrenalone (6CI), 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanone, 3,4-Dihydroxy-α-methylaminoacetophenone, 3',4'-Dihydroxy-2-(methylamino)acetophenone, 4-Methylaminoacetopyrocatechol, Adrenolone, Adrenon, Adrenone, Chemosan, Haemodan, Kephrine, Ketogaze, Methaminoacetocatechol, NSC 243611, Stryphnon, Stryphnone, Styphnone, Stypnon, Stypnone, U 2134
Nombre IUPAC 1-(3,4-dihidroxifenil)-2-(metilamino)etanola
SMILES CNCC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adrenalone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,10-12H,5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.0739
Porcentaje de pureza >95%