Learn More
Hidrato de clorhidrato de adrenalona, TRC
Código de producto. 30136873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136873 10 g 10 g
30007809 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136873 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA30510010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62-13-5
Fórmula molecular C9 H11 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 217.65
Sinónimo 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanone Hydrochloride, Adrenaline Tartrate Imp. C (EP) as Hydrochloride, Adrenalone Hydrochloride, Ethanone, 1-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)-, hydrochloride (1:1), Acetophenone, 3',4'-dihydroxy-2-(methylamino)-, hydrochloride (7CI,8CI), Adrenalone hydrochloride (6CI), Ethanone, 1-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)-, hydrochloride (9CI), Adrenone hydrochloride, Kephrine hydrochloride, Styphnonasal, α-Methylamino-3,4-dihydroxyacetophenone hydrochloride, α-Methylamino-3',4'-dihydroxyacetophenone hydrochloride
Nombre IUPAC 1-(3,4-dihidroxifenil)-2-(metilamino)etanola; Cloruro
SMILES Cl.CNCC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanone Hydrochloride (Adrenalone Hydrochloride)
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO3.ClH/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;/h2-4,10-12H,5H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.0506
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.