Learn More
ADPS, MedChemExpress
Código de producto. 16401796
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
16401796 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16401796 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15904
MedChemExpress ADPS is a kind of new Trinder's reagents, which are high water-soluble aniline derivatives, widely used in diagnostic and biochemical tests.
ADPS is a kind of new Trinder's reagents, which are high water-soluble aniline derivatives, widely used in diagnostic and biochemical tests.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ADPS
CAS 82611-88-9
Color Light Gray
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H18NNaO4S
Cantidad 500 mg
Sinónimo ESPAS
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (338.60 mM)
SMILES O=S(CCCN(CC)C1=CC=CC(OC)=C1)(O[Na])=O
Peso molecular (g/mol) 295.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.33
Porcentaje de pureza 98.51%
Grado Research
Forma física Solid