Learn More
Melford ADP
Código de producto. 30017938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30017938 5 g 5 g
30017937 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30017938 Proveedor Melford N.º de proveedor A112205.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
Número CAS: 16178-48-6
Fórmula molecular: C 10 H 13 N 5 O 10 P 2 Na 2 2H 2 O
Peso molecular: 507,2
Especificaciones
CAS 16178-48-6
Fórmula molecular C10H13N5O10P2Na2-2H2O
Cantidad 5 g