Learn More
Melford ADP
Descripción
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
Número CAS: 16178-48-6
Fórmula molecular: C 10 H 13 N 5 O 10 P 2 Na 2 2H 2 O
Peso molecular: 507,2Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 16178-48-6 |
| Fórmula molecular | C10H13N5O10P2Na2-2H2O |
| Cantidad | 10 g |
| Peso molecular (g/mol) | 507.2 |