Learn More
Adomeglivant, MedChemExpress
Código de producto. 16490418
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16490418 5 mg 5 miligramos
16483706 25 mg 25 miligramos
16473887 50 mg 50 miligramos
16457958 10 mg 10 miligramos
16477746 100 mg 100 miligramos
5 options
Código de producto. 16490418
Marca: Medchem Express HY19904
MedChemExpress Adomeglivant (LY2409021) is a potent, selective glucagon receptor (GluR) allosteric antagonist. Adomeglivant is widely used in the research for type 2 diabetes mellitus.
Adomeglivant (LY2409021) is a potent, selective glucagon receptor (GluR) allosteric antagonist. Adomeglivant is widely used in the research for type 2 diabetes mellitus.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adomeglivant
CAS 1488363-78-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H36F3NO4
Cantidad 5 mg
Sinónimo LY2409021
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (179.98 mM)
SMILES O=C(O)CCNC(C1=CC=C([C@@H](OC2=CC(C)=C(C3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3)C(C)=C2)CCC(F)(F)F)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 555.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 555.63
Porcentaje de pureza 98.18%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism