Learn More
Vilbar Lourmat SOFTWARE BIO1D
Código de producto. 11761159
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Software de administrador CFR21
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
11761159 Software de administrador CFR21 cada uno
1 options
Código de producto. 11761159 Proveedor Vilbar Lourmat N.º de proveedor 141010011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1685.00€
    1413.04€ / paquete de 1
    Ahorro 271.96€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Software de administrador ideal para calcular la detección automática de banda y el peso molecular.
  • Pentium, 3,2 GHz, FSB 800 MHz, bus PCI de 33 MHz, 512 MB de RAM, disco duro de 10 GB con al menos 100 MB de espacio libre para instalación de software y copia de seguridad de imágenes, tarjeta VGA de 1280 x 1024 en 16 millones de colores (24 bits), y al menos 1 puerto PCI y 1 puerto USB libre
  • Software Bio1-D
  • Transformación de la imagen 1D en un gráfico 3D para la cuantificación de las bandas
  • Detección automática de banda y cálculo de peso molecular
  • Visualización simultánea del gel y los valores de cada tira en la misma pantalla
  • Recálculo de valores, de acuerdo con una curva de calibración de referencia
  • Análisis cuantitativo de microplacas
  • Recuento de colonias según sus características (volumen, área, perímetro)
  • Comunicación de la integración de imágenes de geles, tablas de resultados, curvas que se pueden imprimir o exportar en un formato compatible con Windows™
  • En total conformidad con las normas GLP
Especificaciones
Tipo de producto Software de administrador CFR21