Learn More
ADL-5859, MedChemExpress
Código de producto. 16496086
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496086 100 mg 100 miligramos
16495508 10 mg 10 miligramos
16451687 50 mg 50 miligramos
16438227 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496086 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13044
MedChemExpress ADL5859 is a (delta)-opioid receptor agonist with Ki of 0.8 nM, selectivity against opioid receptor (kappa), (mu), and weak inhibitory activity at the hERG channel.
ADL5859 is a (delta)-opioid receptor agonist with Ki of 0.8 nM, selectivity against opioid receptor (kappa), (mu), and weak inhibitory activity at the hERG channel.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ADL-5859
CAS 850173-95-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H29ClN2O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (233.13 mM)
SMILES OC1=C2C(OC3(C=C2C4=CC=C(C=C4)C(N(CC)CC)=O)CCNCC3)=CC=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 428.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.95
Porcentaje de pureza 99.69%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation