Learn More
ADK Stab NA 21E, TRC
Código de producto. 30010328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010328 250 mg 250 miligramos
30007560 100 mg 100 miligramos
30011517 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010328 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA291810250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151841-65-5
Fórmula molecular C58H85AlO9P2
Peso molecular (g/mol) 1015.22
Sinónimo Hydroxybis[2,4,8,10-tetrakis(1,1-dimethylethyl)-6-(hydroxy-κO)-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocin 6-oxidato]aluminum, 2,2-Methylenebis(4,6-di-tert-butylphenyl)phosphate Aluminum Hydroxide Salt, Aluminium Hydroxy bis[2,2'-Methylene-bis(4,6-di-tert-butylphenyl) phosphate], Aluminum Hydroxybis[2,2'-methylenebis[4,6-di(tert-butyl)phenyl]phosphate], Aluminum Methylenebis(2,4-di-tert-butyl-benzyloxy)phosphate, Bis(2,4,8,10-tetra-tert-butyl-6-hydroxy-12H-dibenzo[d,g][1,2,3]dioxaphosphocin-6-oxide) Aluminum Hydroxide Salt, Bis(2,4,8,10-tetra-tert-butyl-6-hydroxy-12H-dibenzo[d,g][1,2,3]dioxaphosphocin-6-oxide)aluminum Hydroxide, Bis(2,4,8,10-tetra-tert-butyl-6-hydroxy-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocin-6-oxide) Aluminum Hydroxide, Bis[2,2'-methylenebis(4,6-di-tert-butylphenyl) phosphate] Aluminum Hydroxide Salt, HBP, Hydroxyaluminum-bis[2,2-methylene-bis(4,6-di-tert-butylphenyl)phosphate], NA 13, NA 21E, TMP 5;
Nombre IUPAC aluminio; 1,3,7,9-tetraterto-butil-11-óxido-5H-benzo[d][1,3,2]benzodioxafosfocina 11-óxido; Hidróxido
SMILES O=P1(OC2=C(C(C)(C)C)C=C(C(C)(C)C)C=C2CC3=CC(C(C)(C)C)=CC(C(C)(C)C)=C3O1)O[Al](O)OP4(OC5=C(C(C)(C)C)C=C(C(C)(C)C)C=C5CC6=CC(C(C)(C)C)=CC(C(C)(C)C)=C6O4)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ADK Stab NA 21E
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C29H43O4P.Al.H2O/c2*1-26(2,3)20-14-18-13-19-15-21(27(4,5)6)17-23(29(10,11)12)25(19)33-34(30,31)32-24(18)22(16-20)28(7,8)9;;/h2*14-17H,13H2,1-12H3,(H,30,31);;1H2/q;;+3;/p-3
Formula Weight (peso de la fórmula) 1014.5484