Learn More
Labconco™ Soporte de matraz de inclinación ajustable
Código de producto. 16457510 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Frascos Fast-Freeze™
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
16457510 Frascos Fast-Freeze™ cada uno
1 options
Código de producto. 16457510 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7369700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.00€
    310.60€ / paquete de 1
    Ahorro 63.40€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Sostiene los matraces en el ángulo fijado por el usuario para la liofilización.
Soporte para matraces de liofilización inclinados
  • Admite matraces de cualquier tamaño
  • Ajuste manualmente el ángulo desde 5° hasta 35°
  • Fabricado en acero con revestimiento de polvo
  • Excelente para pre-congelar matraces para obtener una mayor superficie
  • El matraz es necesario y no se incluye
Especificaciones
Tipo Soporte para matraces
Color Blanco glaciar
Material Acero con pintura en polvo
Para utilizar con (equipo) Frascos Fast-Freeze™
Incluye Soporte de matraz ajustable. Matraz no incluido.
Anchura (imperial) 4,5 pulg
Altura (imperial) 6,7 in
Altura (métrico) 17.02 cm
Longitud (imperial) 10,4 in
Longitud (métrico) 26.4 cm
Peso con embalaje (imperial) 3,5 lb
Peso (imperial) 2,5 lb