Descripción
- Bancos, carros rodantes y bases para Erlab recintos: Erlab los bancos y carros rodantes están diseñados para soportar cajas sin conductos y armarios de filtrado a la altura de trabajo correcta, con total seguridad. Cada modelo está dimensionado para una referencia específica de carcasa para garantizar estabilidad y una coincidencia perfecta con la huella del equipo.
- Estabilidad y ergonomía:
- Estructura de acero robusta dimensionada para la carga del recinto correspondiente
- Acabado resistente químicamente, fácil de limpiar
- Versiones fijas, móviles, con pies de nivelación, ajustables mecánicamente y eléctricamente disponibles
- Los modelos ajustables en altura permiten adaptar la posición de trabajo a cada operador, ya sea sentado o de pie
- Ruedas bloqueables en versiones rodantes para reposicionar de forma segura la estación de trabajo
- Distribución flexible del laboratorio: Los carros rodantes permiten mover una estación de trabajo de filtración completa de una habitación a otra a medida que evolucionan los proyectos, mientras que los bancos fijos proporcionan una instalación permanente y eficiente en espacio. Accesorios opcionales como estanterías retráctiles y reposapiés mejoran aún más el confort diario y la capacidad de almacenamiento.
- Ventajas clave:
- Suport dedicado diseñado para una caja específica Erlab .
- Estructura estable y robusta con acabado resistente químicamente.
- Versiones fijas, móviles y de ajuste en altura disponibles.
- Mejoró la ergonomía del operador y la flexibilidad de la estación de trabajo.
- Montaje sencillo y mantenimiento sencillo.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Reposapiés |
| Para utilizar con (equipo) | Solis 900 |