Learn More
Adjudin, MedChemExpress
Código de producto. 16497678
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16497678 10 mg 10 miligramos
16477576 100 mg 100 miligramos
16463687 50 mg 50 miligramos
16410148 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497678 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18996
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Adjudin is an extensively studied male contraceptive with a superior mitochondria-inhibitory effect. Adjudin is also a potent Cl- channel blocker.
Adjudin is an extensively studied male contraceptive with a superior mitochondria-inhibitory effect. Adjudin is also a potent Cl- channel blocker.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adjudin
Forma física Solid
CAS 252025-52-8
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H12Cl2N4O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo AF-2364
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (49.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NN(CC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C3=C1C=CC=C3)NN
Peso molecular (g/mol) 335.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.19
Porcentaje de pureza 98.0%