Learn More
Cloruro de adipoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adipoyl Chloride |
| CAS | 111-50-2 |
| Fórmula molecular | C6 H8 Cl2 O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Hexanedioyl Dichloride, 1,4-Bis(chlorocarbonyl)butane, Adipic Acid Dichloride, Adipoyl Dichloride, Adipyl Chloride, Adipyl Dichloride, Hexanedioic Acid Dichloride, Hexanedioic Dichloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8Cl2O2/c7-5(9)3-1-2-4-6(8)10/h1-4H2 |
| SMILES | ClC(=O)CCCCC(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | dicloruro de hexanodioílo |
| Peso molecular (g/mol) | 183.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.9901 |