Learn More
Cloruro de adipoilo, TRC
Código de producto. 30326761
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326761 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30326761 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA291700100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adipoyl Chloride
CAS 111-50-2
Fórmula molecular C6 H8 Cl2 O2
Cantidad 100 g
Sinónimo Hexanedioyl Dichloride, 1,4-Bis(chlorocarbonyl)butane, Adipic Acid Dichloride, Adipoyl Dichloride, Adipyl Chloride, Adipyl Dichloride, Hexanedioic Acid Dichloride, Hexanedioic Dichloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8Cl2O2/c7-5(9)3-1-2-4-6(8)10/h1-4H2
SMILES ClC(=O)CCCCC(=O)Cl
Nombre IUPAC dicloruro de hexanodioílo
Peso molecular (g/mol) 183.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.9901