Learn More
Cloruro de adipoilo, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10682241 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10682241 5 mL 5 ML
1 options
Código de producto. 10682241 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/1020/99
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 111-50-2
Color Marrón
Punto de ebullición 105°C
Envase Ampolla
Fórmula molecular C6H8Cl2O2
Número MDL 759
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.03g/mol
Forma física Líquido