Learn More
Cloruro de adipoílo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454554 25 g 25 g
11464554 100 g 100 g
11474554 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454554 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13168.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 111-50-2 | C6H8Cl2O2 | 183.028 g/mol
Adipoyl chloride is used in the production of nylon by reacting with hexamethylene diamine. It is also used in the preparation of biphenyl end-capped liquid crystals. Further, it is employed in the synthesis of chiral polymer for membrane applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de adipoílo se utiliza en la producción de nailon, ya que reacciona con diamina de hexametileno. También se utiliza en la preparación de cristales líquidos de bifenilo con desactivación terminal. Además, se emplea en la síntesis de polímero quiral para aplicaciones de membrana.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con ácidos, bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-50-2
Fórmula molecular C6H8Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 183.028
Número MDL MFCD00000759
Clave InChI PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo adipoyl chloride, adipoyl dichloride, adipyl chloride, adipoylchloride, adipic dichloride, hexanedioyl chloride, adipic acid dichloride, butane-1,4-dicarbonyl chloride, adipic acid chloride, pubchem13242
PubChem CID 61034
Nombre IUPAC dicloruro de hexanodioílo
SMILES C(CCC(=O)Cl)CC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adipoyl chloride
Densidad 1.255
Punto de ebullición 105°C to 107°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Acrid
Fórmula lineal ClCO(CH2)4COCl
Índice de refracción 1.4705
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 507709
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.03
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Adipoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Adipoyl chloride