Learn More
Cloruro de adipoílo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10563541 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10563541 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10216040 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10563541 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 173181000
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Cloruro de adipoílo, 98 %, C6H8Cl2O2, número CAS-111-50-2, cloruro de ácido adípico, dicloruro de ácido adípico, dicloruro adípico, dicloruro de adipoilo, cloruro de adipoilo, dicloruro de adipoilo, cloruro de adipilo, cloruro de butano-1,4-dicarbonilo, cloruro de hexanedioilo, pubchem13242, 500 ml, 02, 653
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-50-2
Fórmula molecular C6H8Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 183.03
Número MDL MFCD00000759
Clave InChI PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo adipoyl chloride, adipoyl dichloride, adipyl chloride, adipoylchloride, adipic dichloride, hexanedioyl chloride, adipic acid dichloride, butane-1,4-dicarbonyl chloride, adipic acid chloride, pubchem13242
PubChem CID 61034
Nombre IUPAC dicloruro de hexanodioílo
SMILES C(CCC(=O)Cl)CC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adipoyl chloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Marrón
Densidad 1.2500g/mL
Punto de ebullición 105.0°C to 107.0°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 72°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCO(CH2)4COCl
Índice de refracción 1.4700 to 1.4720
Cantidad 100 mL
Beilstein 02, 653
Gravedad específica 1.25
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: forming hcl
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.03
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Adipoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.