Learn More
R&D Systems™ AdipoRon hydrochloride
Código de producto. 30002052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30002052 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30002052 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 5096/50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Orally active AdipoR1 and AdipoR2 agonist; antidiabetic
Agonist of adiponectin receptors AdipoR1 and AdipoR2 (Kd values are 1.8 and 3.1 μM respectively). Activates AMPK and PPARα signaling; ameliorates insulin resistance, dyslipidemia and glucose intolerance in db/db mice. Orally active antidiabetic agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AdipoRon hydrochloride
CAS 1781835-20-8
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C27H29ClN2O3
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.98
Peso molecular 464.99