Learn More
R&D Systems™ AdipoRon hydrochloride
Descripción
- Agonist of adiponectin receptors AdipoR1 and AdipoR2 (Kd values are 1.8 and 3.1 μm respectively).
- Activates AMPK and PPARα signaling; ameliorates insulin resistance, dyslipidemia and glucose intolerance in db/db mice.
- Orally active antidiabetic agent.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Benzyoylphenoxy)-N-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]acetamide hydrochloride |
| CAS | 1781835-20-8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | C27H28N2O3.HCl |
| Pureza | 98% |