Learn More
Adiponitrilo-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adiponitrile-d8 |
| CAS | 34006-32-1 |
| Fórmula molecular | C6 D8 N2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Hexanedinitrile-d8 (9CI), Adiponitrile-d8 (8CI), 2,2,3,3,4,4,5,5-Octadeuteriohexanedinitrile, Hexanedinitrile-D8, 1,4-Dicyanobutane-2,2,3,3,4,4,5,5-d8, Adipic dinitrile-d8, Adipodinitrile-d8, Butanedicarbonitrile-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(C#N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C#N |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriohexanodinitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 116.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.119 |