Learn More
Adiponitrilo, + 99 %, envasado bajo argón en frascos de ChemSeal™ resellables, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470600 500 mL 500 ml
11335917 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470600 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043679.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.52€
    105.65€ / 500 ml
    Ahorro 22.87€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 111-69-3 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
Adiponitrile is used as an intermediate for the synthesis of hexamethylenediamine (diamino-1,6-hexane). This chemical is an important intermediate for the manufacture of synthetic fiber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-69-3
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.144
Número MDL MFCD00001975
Clave InChI BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo adiponitrile, 1,4-dicyanobutane, adipodinitrile, adipyldinitrile, adipic acid dinitrile, tetramethylene dicyanide, nitrile adipico, tetramethylene cyanide, adipic acid nitrile, adipinsaeuredinitril
PubChem CID 8128
Nombre IUPAC hexanodinitrilo
SMILES C(CCC#N)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adiponitrile
Punto de fusión 2°C
Densidad 0.951 g/mL
Punto de ebullición 295°C
Temperatura de inflamación 163°C (325°F)
Olor Odorless
Envase Frascos ChemSeal™
Índice de refracción 1.438
Cantidad 500 mL
Número UN UN2205
Beilstein 1740005
Información de solubilidad Highly soluble in water (83g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Líquido