Learn More
Adiponitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399799 1000 mL 1000 ml
11389799 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399799 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23122.AU
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 111-69-3 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-69-3
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.144
Número MDL MFCD00001975
Clave InChI BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo adiponitrile, 1,4-dicyanobutane, adipodinitrile, adipyldinitrile, adipic acid dinitrile, tetramethylene dicyanide, nitrile adipico, tetramethylene cyanide, adipic acid nitrile, adipinsaeuredinitril
PubChem CID 8128
Nombre IUPAC hexanodinitrilo
SMILES C(CCC#N)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adiponitrile
Punto de fusión 2°C
Densidad 0.951
Punto de ebullición 295°C
Temperatura de inflamación 163°C (325°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.438
Cantidad 1000 mL
Número UN UN2205
Beilstein 1740005
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Adiponitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexanedinitrile